Learn More
Applied Biosystems™ Sistema de PCR ProFlex™, 3 x 32 pocillos
Los sistemas de PCR ProFlex™ son lo último en termocicladores Applied Biosystems™, y proporcionan la fiabilidad y el rendimiento que cabe esperar de los instrumentos de Applied Biosystems. Al combinar una garantía ampliada con la compra de su instrumento, ampliará’la vida útil de su inversión y recibirá la asistencia que necesita para mantener su instrumento en funcionamiento al máximo rendimiento.
Marca: Applied Biosystems™ 4484073
11544.09 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 24.25000kg
Description
El sistema de PCR de 3 × 32 pocillos ProFlex le permite:
- Realice tres experimentos a la vez con el bloque de 3 x 32 pocillos y 0,2 ml
- Intercambie el bloque de 3 × 32 pocillos por otro tipo de bloque si cambian sus necesidades de procesamiento
- Acceda al sistema de forma remota (y cómoda) mediante una aplicación móvil
- Programar el instrumento en cuestión de segundos con una sencilla interfaz de pantalla táctil
- Simule su antiguo instrumento con los modos de simulación térmica
- Optimice su PCR de forma rápida y eficaz con los bloques Veriflex™ que son mejores que los de gradiente
- Control independiente Comparta el instrumento con otras dos personas o realice tres experimentos a la vez con tres módulos de 32 pocillos controlados de forma independiente
- Bloques intercambiables Si en el futuro cambian los requisitos de su investigación o si comparte el sistema con una persona que utiliza un formato diferente, basta con extraer el bloque de 3 x 32 pocillos de la parte superior del instrumento e intercambiarlo por otro tipo de bloque. Este paso se realiza en menos de 15 segundos y no requiere herramientas ni kits.
- Conectividad mediante aplicación móvil Utilice una aplicación móvil para comprobar la disponibilidad antes de llegar al laboratorio, descargar archivos de informes de experimentos, recibir alertas y mucho más
- Modos de simulación El sistema PCR ProFlex está equipado con modos de simulación que imitan la velocidad de rampa de su antiguo termociclador. Hay disponibles modos de simulación para sistemas MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad™ MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 y Applied Biosystems Veriti.
- Bloques VeriFlex: Funcionalidad PCR mejorada Los bloques VeriFlex están controlados por varios elementos Peltier (dos elementos Peltier separados por módulo de 32 pocillos), lo que permite el control del bloque para experimentos precisos con optimización “mejor que los de gradiente”, así como para procesar varias condiciones de reacción a la vez para incubaciones precisas y otros flujos de trabajo que no son de PCR
- Control con pantalla táctil de 8,4 pulg. La interfaz de pantalla táctil intuitiva y sencilla le permite programar con facilidad y limita la cantidad de tiempo de aprendizaje del uso del sistema
- Formato de bloque: intercambiable; compatible con alto rendimiento
- Velocidad de reacción: rápida o estándar
PCR rápida, PCR, PCR y en tiempo real, transcripción inversa, PCR rutinaria
Specifications
Intercambiables | |
Compatible con alto rendimiento | |
Fast, estándar | |
32 tubos para PCR de 0,2 ml por bloque o 4 tiras de 8 pocillos de tubos para PCR de 0,2 ml por bloque | |
Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (8,4 pulg) | |
Garantía limitada | |
PCR. | |
USB, Wi-Fi, nube, Ethernet | |
USB e integrado | |
3 bloques VeriFlex de 2 zonas de 32 pocillos |
±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) | |
< 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) | |
56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in) | |
100 - 240 V | |
Termociclador | |
De 0 °C a 100 °C | |
Reinicio automático (después de cortes luz), protección contra sobrescritura de programas | |
6 °C/s (bloque), 4,4 °C/s (muestra) | |
18,8 kg (41 lb.) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.