Learn More
Applied Biosystems™ Sistema de PCR ProFlex™, 2xFlat
Los sistemas de PCR ProFlex™ son lo último en termocicladores Applied Biosystems™, y proporcionan la fiabilidad y el rendimiento que cabe esperar de los instrumentos de Applied Biosystems. Al combinar una garantía ampliada con la compra de su instrumento, ampliará’la vida útil de su inversión y recibirá la asistencia que necesita para mantener su instrumento en funcionamiento al máximo rendimiento.
15320.00€
Especificaciones
Formato de bloque | Intercambiables |
---|---|
Exactitud térmica | ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) |
Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
Uniformidad térmica | < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) |
Velocidad de reacción | Fast, estándar |
Código de producto | Marca | Garantía | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Garantía | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15182099
|
Applied Biosystems™
4484078 |
Garantía limitada |
15320.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El bloque Proflex 2 x Flat está optimizado para su uso con ocho placas de genotipado TaqMan™ OpenArray™ y 24 chips de 20 K para su uso con el sistema de PCR digital QuantStudio™ 3D. Con el sistema de PCR ProFlex 2xFlat:
- Intercambie el bloque 2 x Flat por otro tipo de bloque si cambian sus necesidades de procesamiento
- Acceda al sistema de forma remota (y cómoda) mediante una aplicación móvil
- Programar el instrumento en cuestión de segundos con una sencilla interfaz de pantalla táctil
- Simule su antiguo instrumento con los modos de simulación térmica
- Optimice su PCR de forma rápida y eficaz con los bloques Veriflex™ que son mejores que los de gradiente
- Bloques intercambiables Si en el futuro cambian los requisitos de su investigación o si comparte el sistema con una persona que utiliza un formato diferente, basta con extraer el bloque 2xFlat de la parte superior del instrumento e intercambiarlo por otro tipo de bloque. Este paso se realiza en menos de 15 segundos y no requiere herramientas ni kits
- Conectividad mediante aplicación móvil Utilice una aplicación móvil para comprobar la disponibilidad antes de llegar al laboratorio, descargar archivos de informes de experimentos, recibir alertas y mucho más
- Modos de simulación El sistema PCR ProFlex está equipado con modos de simulación que imitan la velocidad de rampa de su antiguo termociclador. Hay disponibles modos de simulación para sistemas MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 y Applied Biosystems Veriti™.
- Control con pantalla táctil de 8,4 pulg. La interfaz de pantalla táctil intuitiva y sencilla le permite programar con facilidad y limita la cantidad de tiempo dedicado a aprender a usar el sistema
- Formato de bloque: intercambiable; compatible con alto rendimiento
- Velocidad de reacción: rápida o estándar
Especificaciones
Intercambiables | |
Compatible con alto rendimiento | |
Fast, estándar | |
100 - 240 V | |
Termociclador | |
PCR. | |
USB, Wi-Fi, nube, Ethernet | |
USB e integrado |
±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) | |
< 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) | |
56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in) | |
Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (8,4 pulg) | |
De 0 °C a 100 °C | |
Reinicio automático (después de cortes luz), protección contra sobrescritura de programas | |
3 °C/s (bloque), 1,6 °C/s (muestra) | |
2 bloques Flat |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.