Learn More
Applied Biosystems™ Sistema de PCR ProFlex™, 2 x 96 pocillos
Los sistemas de PCR ProFlex™ son lo último en termocicladores Applied Biosystems™, y proporcionan la fiabilidad y el rendimiento que cabe esperar de los instrumentos de Applied Biosystems. Al combinar una garantía ampliada con la compra de su instrumento, ampliará’la vida útil de su inversión y recibirá la asistencia que necesita para mantener su instrumento en funcionamiento al máximo rendimiento.
15820.00€
Especificaciones
Formato de bloque | Intercambiables |
---|---|
Exactitud térmica | ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) |
Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
Uniformidad térmica | < 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) |
Velocidad de reacción | Fast, estándar |
Código de producto | Marca | Garantía | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Garantía | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15102089
|
Applied Biosystems™
4484076 |
Garantía limitada |
15820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cada paquete de garantía ampliada del sistema de PCR ProFlex incluye la configuración del instrumento y funciones de control, así como los beneficios de la garantía ampliada, que se adaptan a sus necesidades de investigación:
- Intercambie los tipos de bloques si su rendimiento necesita un cambio
- Acceda al sistema de forma remota (y cómoda) mediante una aplicación móvil
- Programar el instrumento en cuestión de segundos con una sencilla interfaz de pantalla táctil
- Simule su antiguo instrumento con los modos de simulación térmica
- Reciba una rápida reparación por parte de ingenieros de servicio certificados y formados in situ
- Reduzca el tiempo de inactividad del instrumento mediante la resolución de problemas con equipos de asistencia técnica expertos
Garantía ampliada del centro de reparación AB (ABRC)
Añada más años de cobertura a su garantía existente y limitada del fabricante con la garantía ampliada de AB Repair Center (ABRC). Con el apoyo de ABRC, los ingenieros formados in situ llevarán a cabo tareas de mantenimiento y repararán su instrumento en nuestro centro de servicio remoto. Solo tiene que enviarnos su instrumento por correo y nosotros realizaremos tareas de mantenimiento o reparación y se lo devolveremos en un plazo de 3 semanas.’ Se incluyen todas las piezas, mano de obra y gastos de envío.
La garantía ampliada ABRC es ideal para clientes en entornos regulados que deben mantener la consistencia de etiquetas
Cada paquete de garantía ampliada del sistema de PCR ProFlex incluye la configuración del instrumento y funciones de control, así como los beneficios de la garantía ampliada, que se adaptan a sus necesidades de investigación:
- Intercambie los tipos de bloques si su rendimiento necesita un cambio
- Acceda al sistema de forma remota (y cómoda) mediante una aplicación móvil
- Programar el instrumento en cuestión de segundos con una sencilla interfaz de pantalla táctil
- Simule su antiguo instrumento con los modos de simulación térmica
- Reciba una rápida reparación por parte de ingenieros de servicio certificados y formados in situ
- Reduzca el tiempo de inactividad del instrumento mediante la resolución de problemas con equipos de asistencia técnica expertos
Garantía ampliada del centro de reparación AB (ABRC)
Añada más años de cobertura a su garantía existente y limitada del fabricante con la garantía ampliada de AB Repair Center (ABRC). Con el apoyo de ABRC, los ingenieros formados in situ llevarán a cabo tareas de mantenimiento y repararán su instrumento en nuestro centro de servicio remoto. Solo tiene que enviarnos su instrumento por correo y nosotros realizaremos tareas de mantenimiento o reparación y se lo devolveremos en un plazo de 3 semanas.’ Se incluyen todas las piezas, mano de obra y gastos de envío.
La garantía ampliada ABRC es ideal para clientes en entornos regulados que deben mantener la consistencia de etiquetas de activos para cumplir con los protocolos regulados.
Especificaciones
Intercambiables | |
Compatible con alto rendimiento | |
Fast, estándar | |
100 - 240 V | |
Termociclador | |
PCR. | |
USB, Wi-Fi, nube, Ethernet | |
USB e integrado |
±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) | |
< 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) | |
56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in) | |
Pantalla táctil LCD TFT en color de 20,32 cm (8,4 pulg) | |
De 0 °C a 100 °C | |
Reinicio automático (después de cortes luz), protección contra sobrescritura de programas | |
3 °C/s (bloque), 1,6 °C/s (muestra) | |
2 bloques isotérmicos de 96 pocillos |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.