Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Regenerated Cellulose Membrane
HPLC performance tested
116.00€ - 371.00€
Especificaciones
Descripción | Filtro de jeringa de HPLC |
---|---|
Material (membrana) | Celulosa regenerada |
Envase | Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP |
Cantidad | 100 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Prefiltro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Prefiltro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12646745
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,2 μm | No |
260.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10066534
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,45 μm | No |
280.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12696825
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,2 μm | Sí |
371.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10270225
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,45 μm | No |
286.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12696815
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0.45 μm | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12676815
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0.2 μm | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- ProFill
- HPLC Syringe Filter
- Regenerated Cellulose (RC)
- Low extractable membranes and housing
- Polypropylene housing
- Enhanced Luer Lock inlet which prevents leakage
Especificaciones
Filtro de jeringa de HPLC | |
Celulosa regenerada | |
Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP | |
100 |