Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC Syringe Filters, Regenerated Cellulose Membrane
HPLC performance tested
Marca: Fisherbrand™
214.91 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21749" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- ProFill
- Filtro de jeringa de HPLC
- Celulosa regenerada (RC)
- Membranas de baja extracción y carcasa
- Carcasa de polipropileno
- Entrada Luer Lock mejorada que evita fugas.
Especificaciones
Gris | |
Celulosa regenerada | |
1,33 cm2 | |
Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP | |
7.9bar | |
17 mm |
Filtro de jeringa de HPLC | |
0,2 μm | |
< 0,029 ml | |
No | |
100 |