Learn More
Fisherbrand™ Filtros de jeringa para HPLC Profill, membrana de nailon (PA)
Rendimiento para HPLC probado
1.30€ - 149.00€
Especificaciones
Descripción | Filtro de jeringa de HPLC |
---|---|
Material (membrana) | Nailon |
Envase | Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP |
Cantidad | 100 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Prefiltro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Prefiltro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12686815
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,2 μm | No |
144.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10257393
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,45 μm | No |
140.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16348377
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,2 μm | No |
133.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16358377
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,45 μm | No |
105.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12376253
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,45 μm | Sí |
149.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12616835
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,2 μm | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- ProFill
- Filtro de jeringa de HPLC
- Nailon (PA)
- Membranas de baja extracción y carcasa
- Carcasa de polipropileno
- Entrada Luer Lock mejorada que evita fugas.
Especificaciones
Filtro de jeringa de HPLC | |
Nailon | |
Bolsa de PE, además embalado en una bolsa de PP | |
100 |