Learn More
WTW™ Medidor portátil multiparamétrico universal pH/Cond 3320 Set 2 ProfiLine™
Supervisar aplicaciones de procesos en los sectores químico, alimentario y de bebidas, de ciencias de la vida y farmacéutico. El medidor portátil multiparamétrico universal pH/Cond 3320 ProfiLine™ WTW™ dispone de una pantalla gráfica retroiluminada para la visualización paralela de los valores medidos.
Marca: WTW™ 2EA312
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
- Dos entradas para la medición simultánea de pH/mV/ISE y conductividad
- Incluye un registrador de datos con un intervalo ajustable entre 1 segundo y 60 minutos
- El pH/Cond 3320 tiene
- Carcasa sólida y resistente al agua (IP67)
- equipado con una memoria, así como con un registrador de datos con un intervalo ajustable entre 1 segundo y 60 minutos
- Todas las entradas contienen datos que respaldan las GLP, como la fecha, la hora y el número de identificación
- La moderna interfaz USB es resistente al agua y se utiliza para transferencias de datos rápidas y sencillas
- Puede medir el pH y la conductividad de acuerdo con la farmacopea
Especificaciones
Se pueden recuperar hasta 10 calibraciones | |
De 0,000 a 1000 mS/cm | |
Desde -2,000 hasta 19,999 | |
De 0 mg/l a 199,9 g/l | |
Medidor portátil multiparamétrico universal pH/Cond 3320 Set 2 ProfiLine™ | |
0,000 … 999999 mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, % |
LCD gráfica, retroiluminada | |
-2500 - 2500 mV | |
De 0 a 70,0 | |
Manual 200/5000 automático | |
Medidor portátil multiparamétrico universal |