Learn More
WTW™ Medidor de conductividad portátil ProfiLine™ Cond 3110
Obtenga mediciones óptimas en aguas naturales y residuales con este fiable medidor portátil de conductividad.
745.00€ - 1160.00€
Especificaciones
Exactitud (conductividad) | ±0,5 % de la escala completa ±1 LSD |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para mediciones de campo profesionales que requieren documentación y transferencia de datos |
Constante de celda | Fijo: 0,475 cm–1/1 cm–1, calibrable: De 0,450 a 0,500 cm–1/0,585 a 715 cm–1/0,800 a 1,200 cm–1 |
Puntos de calibración | Calibración de 1, 2 o 3 puntos WTW Technical y tampón NIST |
Intervalo (conductividad) | De 0 μS a 1000 mS |
Código de producto | Marca | Puntos de calibración | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Puntos de calibración | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10414885
|
WTW™
2CA101 |
Calibración de 1, 2 o 3 puntos WTW Technical y tampón NIST | Medidor con maletín de transporte que incluye célula de conductividad de 4electrodos TetraCon™ 325, solución estándar 1413μS/cm a 25 °C, soporte, vaso de precipitado, breve manual de instrucciones, CD-ROM y pilas |
1160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10732454
|
WTW™
2CA100 |
Calibración de 1, 2 o 3 puntos WTW Technical y tampón NIST | Un solo instrumento que incluye un breve manual de instrucciones, CD-ROM y pilas |
745.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Robust and waterproof meter for portable conductivity measurement
- Reliable conductivity meter with automatic nIF temperature compensation according to DIN EN 27888 for routine measurements in natural waters and wastewater
- Features automatic temperature compensation nlF
- Includes meter with carry case including 4-electrode conductivity cell TetraCon™ 325, standard solution 1413μS/cm at 25°C, stand, beaker, short instruction manual, CD-ROM and batteries
- For professional field measurements requiring documentation and data transfer
Especificaciones
±0,5 % de la escala completa ±1 LSD | |
Fijo: 0,475 cm–1/1 cm–1, calibrable: De 0,450 a 0,500 cm–1/0,585 a 715 cm–1/0,800 a 1,200 cm–1 | |
De 0 μS a 1000 mS | |
Automático | |
0,1 ppt | |
0,1 | |
LCD | |
IP67 | |
3 años | |
4 de 1,5 V AA o batería recargable 4 de 1,2 V NiMH | |
Medidor de conductividad portátil | |
7,9 cm | |
NiMH |
Para mediciones de campo profesionales que requieren documentación y transferencia de datos | |
Calibración de 1, 2 o 3 puntos WTW Technical y tampón NIST | |
0,001, 0,01, 0,1 mS | |
De 0 a 70 ppt | |
± 0,2% a escala completa | |
± 0,1 °C | |
CE | |
0,6 kg | |
Cond 3110 | |
De -5 °C a +105 °C | |
17,7 cm | |
5,7 cm |