Learn More
Corning™ Matraces giratorios ProCulture™
Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
Marca: Corning™ 4500-36L
Detalles adicionales : Peso : 18.59727kg
Descripción
- Los deflectores mejoran la aireación y la agitación
- Diseño único del propulsor para una agitación óptima
- El diseño del brazo lateral permite el acceso a pipetas de 25 ml y 50 ml
- Recipientes de vidrio de borosilicato
- Tapón central del matraz
Especificaciones
Naranja | |
100 mm | |
45 mm | |
Vidrio | |
2 | |
No estéril | |
408 mm |
Polipropileno | |
29 mm | |
36 L | |
545 mm | |
GL 45 | |
Tapón de rosca |