Learn More
Bel-Art™ Unidad homogeneizadora inalámbrica ProCulture™
La unidad homogeneizadora inalámbrica ProCulture™ es un homogeneizador manual y es ideal para un procesamiento más rápido y completo de muestras.
Marca: Bel-Art™ F65100-0000
109.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.48300kg
Descripción
- El homogeneizador inalámbrico de mano cuenta con un sencillo cambio de maja de introducir y tirar y es ideal para un procesamiento exhaustivo y rápido de una o varias muestras
- Las majas y tubos opcionales ProCulture™ garantizan unas tolerancias estrictas y una homogeneización y molienda exhaustivas de materiales, lo que da como resultado una eficacia óptima de la reconstitución o suspensión de sedimentos; F65000-0005, F65000-0006, F65000-9006
- Las majas ProCulture™ opcionales tienen un eje estriado único que proporciona un control preciso de la homogeneización de las muestras sensibles a la cizalla; también son aptos para la mayoría de los adaptadores de mezclador motorizados; F65000-0001, F65000-0002, F65000-9001, F65000-9002
Especificaciones
Unidad homogeneizadora inalámbrica | |
Sí | |
Sí |
CE | |
Homogeneizador con motor inalámbrico, pilas AA (2) y adaptador de mano de mortero |
ADVERTENCIA:Este producto puede exponerlo a sustancias químicas que en el estado de California se sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.