Learn More
Miele Professional™ ProCare Lab 11 MA
Agente de limpieza en polvo, ligeramente alcalino, 10 kg. Para un reprocesamiento óptimo de los utensilios de laboratorio.
Marca: Miele Professional™ 10266720
Detalles adicionales : CAS : 146340-16-1 Peso : 10.00000kg Transport : UN number : 3253 Chem class : 8 Pack group : III
Descripción
- Efecto amortiguador de espuma, sin oxidantes.
- Adecuado para las fases de reprocesamiento en lavadores-desinfectadores
- Adecuado para todo tipo de materiales
- Valor de pH de 11,7 a 11,9
Especificaciones
Desde 11,7 hasta 11,9 | |
Agente de limpieza en polvo | |
Adecuado para las fases de reprocesamiento en lavadores-desinfectadores | |
10 kg |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethoxylated fatty alcohol, disodium metasilicate pentahydrate