Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons, Sprague Dawley
Las neuronas primarias de corteza de rata Gibco™, Sprague Dawley, están aisladas y crioconservadas de embriones de ratas Sprague Dawley de 18 días.
258.00€ - 668.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en nitrógeno líquido. |
---|---|
Age | Fetal |
Tipo de célula | Células neuronales |
Culture Type | Cultivo de células de mamífero |
Formulario | Crioconservado |
Código de producto | Marca | N.° de celdas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de celdas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15906482
|
Gibco™
A36511 |
1 x 10^6 |
258.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916482
|
Gibco™
A36512 |
4 x 10^6 |
668.00€
paquete de 4 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Una alternativa flexible, lista para su uso y de calidad a las neuronas frescas. Estas neuronas producen consistentemente una viabilidad posdescongelación de entre el 50 y 80 %, tienen alta pureza neuronal y están validadas para su funcionamiento.
• Alta viabilidad: viabilidad posdescongelación del 50 % o superior
• Alta pureza: fenotipo neuronal superior al 90%
• Validadas para su funcionamiento: se han comprobado en cuanto a flujo de calcio sincrónico espontáneo y actividad de liberación sináptica
Especificaciones
Almacenar en nitrógeno líquido. | |
Células neuronales | |
Crioconservado | |
Corteza | |
Pureza celular, esterilidad, viabilidad, micoplasma |
Fetal | |
Cultivo de células de mamífero | |
Rata | |
Neurona de corteza de rata |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.