Learn More
Gibco™ Primary Rat Cortex Neurons
Neuronas primarias de corteza de rata
Marca: Gibco™ A1084001
328.91 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las neuronas primarias de corteza de rata GIBCO™ se aíslan de embriones de rata de 18 días y se crioconservan en nitrógeno líquido. Cada vial contiene 1 x 10e6 células⁄ml de células viables (postdescongelación). Con las neuronas primarias crioconservadas de corteza de rata (E-18), Invitrogen ofrece a los investigadores de neurociencias una alternativa flexible, lista para usar y de calidad a las neuronas de aislamiento agudo. Además de ser cómodos, estos productos se desarrollan mediante una vigorosa investigación interna para ofrecer propiedades comparables, como la viabilidad y la función celular, con células de aislamiento agudo. También son células muy puras que contienen una cantidad mínima de astrocitos y otras células gliales, y tienen una variabilidad mínima entre lotes debido a la fabricación de un solo lote a gran escala. A diferencia de las otras neuronas primarias de rata disponibles comercialmente, que generalmente producen cerca del 30 % o menos viabilidad postdescongelación, las células de Invitrogen consistentemente dan una viabilidad postdescongelación de entre 50 y 80 %.Especificaciones
Almacenar en nitrógeno líquido. | |
Células neuronales | |
Crioconservado | |
Corteza | |
1 x 10^6 | |
1 x 106 células |
Fetal | |
Cultivo de células de mamífero | |
Rata | |
Normal | |
Neurona de corteza de rata | |
Esterilidad, viabilidad, micoplasma |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.