Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos y filtros de pretratamiento
Elija uno de estos filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos del sistema de purificación de agua de su punto de uso.
129.00€ - 685.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11327151
|
Thermo Scientific™
09.4000 |
Sistema de pretratamiento de cartucho doble (incluye filtro de 5 µm con cartucho de carbón un cartucho de estabilización de dureza) |
685.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11766259
|
Thermo Scientific™
D8830 |
Cartucho Barnstead Pre-Filter MQ, 0,5 micras |
186.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15322178
|
Thermo Scientific™
D63111 |
Prefiltro de acetato de celulosa, 5 micras, sistemas de agua de ósmosis inversa RoPure |
173.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12756208
|
Thermo Scientific™
06.5204 |
Filtro de 5 µm con estabilizador de dureza |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11387101
|
Thermo Scientific™
06.5452 |
Cartucho de estabilización de dureza de 3 m (10 pies) (25,4 cm). Para uso con 09.4000 |
157.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11367151
|
Thermo Scientific™
09.4003 |
Filtro de pretratamiento para el sistema Smart2Pure. Incluye carcasa del filtro y filtro de 1 µm |
182.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12818111
|
Thermo Scientific™
50134022 |
Filtro de 5 µm con carbono y carcasa de filtro de 3 m (10 pies) |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilice filtros y cartuchos de pretratamiento Thermo Scientific™ cuando la calidad del agua de suministro no coincida con los requisitos de su sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™.
Utilice el pretratamiento cuando la calidad del agua de suministro no cumpla con los requisitos del sistema.