Learn More
Julabo™ Sistema de control de temperatura PRESTO
Control de temperatura de alta precisión y capacidad de cambio de temperatura rápido
Marca: Julabo™ 9421801.T
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Las unidades Julabo PRESTO™ ofrecen un control de temperatura muy preciso y una capacidad de cambio de temperatura rápida, lo que las hace ideales para aplicaciones como control de temperatura de reactores, pruebas de sustancias o estudios de simulación de temperatura. Los componentes altamente eficientes permiten una compensación extremadamente rápida tanto para reacciones exotérmicas como endotérmicas. Los usuarios de laboratorio se benefician de caudales altos, presión constante y una acumulación controlada de la presión de la bomba, mientras que la monitorización interna permanente y las bombas autolubricantes garantizan una larga vida útil. La pantalla táctil industrial de 14,5 cm (5,7 in) integrada muestra información de funcionamiento crítica de forma clara y concisa para un manejo más sencillo del funcionamiento.- Para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión
- Calentamiento y enfriamiento rápidos
- Amplios intervalos de temperatura de trabajo sin cambiar líquidos
- Máximo rendimiento con tamaño reducido
- El diseño ahorra espacio y optimiza la utilización del espacio en el laboratorio
- Pantalla táctil TFT industrial en color de 14,5 cm (5,7 in)
- Conectividad USB (host y dispositivo) y Ethernet
- Ranura para tarjeta SD
- RS232/RS485 opcional/Profibus DP opcional
- Entrada en espera
- Versiones de voltaje disponibles: 3 x 400 V/50 Hz, 3 x 230 V/50 Hz, 3 x 230 V/60 Hz
Especificaciones
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 | |
65 cm | |
De -80 °C a +250 °C | |
PRESTO™ W80t | |
Pantalla táctil TFT | |
Solución ideal para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión |
126 cm | |
250 °C | |
43 cm | |
162 kg | |
Sistemas de control de temperatura | |
3 x 230/400 V |