Learn More
Julabo™ Sistema de procesos/sistema de control de temperatura PRESTO
Para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión
Marca: Julabo™ 9420401
Detalles adicionales : Peso : 79.00000kg
Descripción
- Para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión
- Calentamiento y enfriamiento rápidos
- Amplios intervalos de temperatura de trabajo sin necesidad de cambiar líquidos
- Máximo rendimiento con espacio reducido en el lugar de trabajo: diseño que ahorra espacio y optimiza la utilización del espacio en el laboratorio
- Pantalla grande táctil TFT industrial en color de 14,5 cm (5,7 in)
- Conectividad USB y Ethernet
- Ranura para tarjeta SD
- RS232/RS485 opcional/Profibus DP opcional
- Entrada en espera
- Rejilla de ventilación extraíble para hacer más sencilla la limpieza y retirada de polvo
- Versiones de voltaje disponibles: 230 V/50-60 Hz, 208 V/60 Hz
Especificaciones
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 | |
59 cm | |
De -40 °C a +250 °C | |
PRESTO™ A40 | |
Pantalla táctil TFT | |
Solución ideal para aplicaciones de temperatura externa de alta precisión |
67 cm | |
250 °C | |
33 cm | |
79 kg | |
Sistemas de control de temperatura | |
230 V |