Learn More
Buerkle™ Frascos pulverizadores sin presión de LDPE con bomba de mano de larga duración
6.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Altura (métrico):
220 mm
240 mm
295mm
ID de cuello (métrico):
17,5 mm
18 mm
Descripción
- Piezas en contacto con los medios de PP, PE y acero inoxidable
- Frasco de LDPE
- Diámetro de la boquilla 0,6 mm
- Volumen de pulverización por recorrido: 1,2 ml ± 0,1
- Chorro pulverizador ajustable
- Temperatura máxima 30 °C
- Durante el proceso de fabricación se comprueba el funcionamiento de cada pulverizador
Especificaciones
Tipo de tapón | Pulverización |
Altura (métrico) | 220 mm |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Industria, laboratorios, producción, ocio, hogar; apto para detergentes y pesticidas agrícolas |
Incluye | Válvula de ventilación patentada, bomba manual de larga vida útil |
Material | LDPE |
ID de cuello (métrico) | 18 mm |
Intervalo de temperatura (métrico) | 30°C |
Forma | Redondo |