Learn More
Bel-Art™ Gradillas de minitubos flotantes para tubos de microcentrífugas SP Scienceware™ PrepSafe™
La inmovilización de las pestañas evita que los tubos se abran bajo presión, al sumergirse o al caerse
Marca: Bel-Art™ F18742-0121
10.06 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11340kg
Descripción
La inmovilización de las pestañas evita que los tubos se abran bajo presión, al sumergirse o al caerse
- Capacidad para hasta doce tubos de microcentrífuga de 1,5 ml o 2 ml en las posiciones numeradas
- Asa elevada para facilitar la elevación sin agitación de las muestras
- Las patas estables mantienen las gradillas en posición vertical sobre la mesa de trabajo
- Se utiliza en baños de agua, hielo o sobre la mesa de trabajo
- El diámetro exterior de 95 mm se adapta a la mayoría de vasos de precipitados de 1000 ml
- Disponibles con o sin fijación vorticial en una gran variedad de colores
- La estructura de polipropileno es esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F)
- Fijación vorticial extraíble disponible por separado (n.º de cat. F187420140)
Especificaciones
Sin accesorio | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (de 1,5 a 2 ml) | |
12 | |
10/caja |
Gradilla para tubos para microcentrífuga | |
Turquesa | |
Polipropileno | |
Vasos de precipitados de 1000 ml, baños de agua |