Learn More
3M™ Respiradores de partículas
Proporciona una comodidad excepcional gracias a su diseño ligero y separado de la cara. La mascarilla 3M Premium cuenta con un material de filtro de alto rendimiento para ofrecer una filtración eficaz con una respiración sencilla.
Marca: 3M™ 7000088746
Detalles adicionales : Peso : 0.25568kg
Descripción
- Comodidad excepcional debido a su diseño ligero y separado de la cara
- Cumple los requisitos concretos de la prueba de obstrucción para respiradores que se pueden utilizar durante más de un turno
- Las mascarillas desechables Premium ofrecen una protección fiable y eficaz contra polvo, niebla y vapores metálicos
- El diseño de caparazón y copa sólido y duradero proporciona la posibilidad de uso en varios turnos y mayor sensación de seguridad
- El protector de cara se puede limpiar higiénicamente para mejorar la higiene del usuario si se utiliza durante más de un turno (mediante el limpiador de protectores de cara 3M™ 105)
- El material de filtro de alto rendimiento ofrece una filtración efectiva con una respiración sencilla
- Área de filtración aumentada que ayuda a ampliar la duración de la mascarilla
- La válvula Cool Flow™ reduce la acumulación de calor para ofrecer una protección cómoda a los trabajadores: incluso en condiciones de humedad y calor
Especificaciones
EN 149: FFP3D, European Community Directive 89/686/EEC, CE | |
Sí | |
Elastómero termoplástico | |
Yes | |
Sí | |
Dusts, mists and Metal fumes |
Robust Shell and Cup | |
FFP2 R D | |
Respirador para partículas | |
Protección contra polvo, vapores y humos metálicos | |
8825 |