Learn More
Honeywell™ Premier Half-Mask Air Purifying Respirator (APR)
Premier Half-Mask APR features a silicone facepiece with soft, rounded edges and a low-profile nosepiece for low breathing resistance and eyewear compatibility. The twin filters use a ‘click-fit’ system and the four-point harness with neck strap offers improved comfort.
60.00€ - 63.60€
Especificaciones
Certificaciones (EN) | EN 140 |
---|---|
Color | Azul marino |
Design Type | Perfil bajo |
Desechables | No |
Tipo de filtro | Filtro doble |
Alertas:
For use only with certified T-Series cartridges (standards: EN 141, EN 143). The oxygen concentration must be superior to 17%.
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11807171
|
Honeywell™
1001575 |
M |
63.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12652653
|
Honeywell™
1001576 |
L |
60.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Material (Facepiece): Silicone
- Filter: Twin Filter System with Click-Fit Connection
- Harness Type: Four-Point with Neck Strap
- Standard/Compliance: EN 140
- Use with (Application): Laboratories, Pharmaceutical Industry, Oil and Gas Industries
Especificaciones
EN 140 | |
Perfil bajo | |
Filtro doble | |
Respirador purificador de aire (APR) de media máscara | |
Laboratorios, industria farmacéutica, industrias de petróleo y gas | |
Cuatro puntos con correa para el cuello | |
1 Unidad |
Azul marino | |
No | |
Silicona | |
Silicona | |
Filtros Honeywell™ Click-Fit | |
Sí |