Learn More
Bochem™ Fórceps de precisión
Fabricado con acero inoxidable 18/10
5.95€ - 90.75€
Especificaciones
Estilo de punta Sharp
N.° por paquete 1/pack
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 120 mm
Tipo de producto Fórceps, precisión
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Estilo de punta Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Estilo de punta Precio Cantidad y disponibilidad  
11895151
Ver documentos Detalles de la promoción
Bochem™
1640
120 mm Sharp
90.75€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10471601
Ver documentos Detalles de la promoción
Bochem™
1640
120 mm Sharp Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Puntos sin rebordes
  • Autotensor
Especificaciones
Especificaciones
Sharp
Acero inoxidable
Fórceps, precisión
1/pack
120 mm
Pinzas