Learn More
Atago™ Refractómetro digital modelo PR-100SA
Marca: Atago™ 3488
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Refractómetro digital | |
PR-100SA | |
1 ‰ | |
Ideal para salinidad | |
300 g | |
Batería seca 006P (9 V) |
De 0 a 100 de salinidad | |
± 2 ‰ | |
Concentración de salinidad | |
IP64 | |
De 5 °C a 40 °C |