Learn More
3M™ Kit de inicio para equipo de respiración motorizado
El kit de inicio del equipo de respiración motorizado 3M™ PF-619E es duradero, está diseñado para entornos de uso intensivo y tiene un precio asequible. Este kit de inicio incluye un equipo motorizado, batería, cargador y cinturón.
Marca: 3M™ 7100299964
1005.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.85000kg
Descripción
- Si necesita un kit de inicio de equipo de respiración motorizado duradero y económico, utilice el 3M™ PF-619E. Este kit incluye un equipo motorizado 3M™ PF-600E, cargador y cinturón.
- El equipo motorizado 3M™ PF-600E cuenta con alarmas sonoras y visuales que alertan al usuario de un nivel bajo de batería o de si el caudal cae por debajo del mínimo diseñado por el fabricante (160 l/min). La unidad se puede accionar mediante un simple botón, protegido para evitar un apagado accidental.
- Compatible con los cascos de ajuste holgado 3M™ Versaflo™ M-200 y M-300, las máscaras completas de ajuste ceñido 3M™ Promask™ FM3 y 3M™ Vision FM4 y la gama de filtros 3M™ DT. La unidad tiene una clasificación IP 65 con filtros y tapones de descontaminación instalados en los puertos del filtro y de la manguera, lo que la hace adecuada para la limpieza mediante ducha/rociado de agua.
- La batería integrada está resguardada dentro de la carcasa del equipo motorizado y es recargable in situ.
Especificaciones
White | |
Various | |
Standard |
Reusable | |
PAPR Kit |