Learn More
Fisherbrand™ Fuente de alimentación, Mini 300V Plus
Proporciona hasta 300 V (voltios) y 400 mA de potencia. La fuente de alimentación Fisherbrand™, 300 V Mini Plus incluye compatibilidad de tensión doble.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.39500kg
Código de producto. 12643546
  • 580.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Características de seguridad integradas mejoradas
  • Indicador LED de tres dígitos
  • Función de alarma
  • Carcasa de policarbonato limpia