Learn More
Cytiva Adaptadores de fuente de alimentación
Connecting 4 mm or 2 mm leads to 2 mm or 4 mm output jacks, respectively
82.08€ - 116.38€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | El producto cumple las directivas y normas válidas cuando se utiliza en las condiciones especificadas en el manual de usuario. El producto también debe usarse en el mismo estado en que lo entregó Cytiva y solo se debe conectar a otros equipos Cytiva con marcado CE |
---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10117394
|
Cytiva
18-1129-58 |
Cables de alta tensión de 2 mm | Juego adaptador 4 mm macho/2 mm hembra |
116.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10076284
|
Cytiva
18-1129-59 |
Cables de alta tensión de 4 mm | Juego adaptador 2 mm macho/4 mm hembra |
82.08€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Conecta cables de 4 mm o 2 mm a tomas de salida de 2 a 4 mm
- Homologado para una conexión a tierra de protección de 500 V
- añadir los siguientes puntos
- Utilice el conjunto de adaptadores de 4 mm M/2 mm H para la conexión de cables del instrumento con conector macho recubierto de 4 mm a tomas de salida de alto voltaje de 2 mm
- Utilice el conjunto de adaptadores de 2 mm M/4 mm H para la conexión de cables del instrumento con conector macho recubierto de 2 mm a tomas de salida recubiertas de 4 mm
- Adaptadores de 2 mm macho/4 mm hembra: Conecta los cables del instrumento con conector macho recubierto de 2 mm a tomas de salida recubiertas de 4 mm
- Adaptadores de 4 mm macho/2 mm hembra: Conecta cables del instrumento con conector macho recubierto de 4 mm a tomas de salida de alto voltaje de 2 mm
La salida de alimentación no debe superar ± 500 V con respecto a la conexión a tierra de protección. Esto significa un valor de ajuste máximo de 1000 V en caso de que las salidas de la fuente de alimentación sean simétricas con respecto a la conexión a tierra de protección y un valor de ajuste máximo de 500 V en caso de que la fuente de alimentación tenga salidas conectadas a una conexión a tierra de protección.
Especificaciones
El producto cumple las directivas y normas válidas cuando se utiliza en las condiciones especificadas en el manual de usuario. El producto también debe usarse en el mismo estado en que lo entregó Cytiva y solo se debe conectar a otros equipos Cytiva con marcado CE |