Learn More
Fisherbrand™ Fuente de alimentación para medidores de sobremesa Fisherbrand™ accumet™ AB y XL
Fuente de alimentación de sustitución universal
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Para su uso con modelos de medidores de sobremesa accumet: medidores AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600
Especificaciones
110/230 V CA, 9 V CC, 18 W, positivo central | |
medidores AB150, AB200, AB250, XL150, XL200, XL250, XL500, XL600 |