Learn More
Thermo Scientific™ Power Cords for myECL Imager and Pierce G2 Fast Blotter
These electrical power cords have a C/13 connector at one end and a specific plug configuration at the opposite end to match electrical outlets of specific countries.
54.75€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Pierce Power System, myECL Imager |
---|---|
Tipo de producto | Power Cord |
Longitud (imperial) | 94.48 to 137 in. |
Longitud (métrico) | 2.4 to 3.5 m |
Formulación | Black 2.5 m power cord |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13403706
|
Thermo Scientific™
84860 |
Power Cord with C/13 Connector, United Kingdom |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
13395081
|
Thermo Scientific™
84859 |
Power Cord with C/13 Connector, Continental Europe |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Thermo Scientific™ Power Cords for myECL Imager and Pierce G2 Fast Blotter have a C/13 connector at one end and a specific plug configuration at the opposite end to match electrical outlets of specific countries.
Additional Information and Online Ordering »
The black, 2.4- to 3.5m-long, cords have been validated to replace the cordset that is supplied with particular Thermo Scientific powered devices. Specifically, these instruments include the myECL Imager (Part No. 62236) and the Pierce G2 Fast Blotter (Part No. 62288).
Highlights:
- Black
- 2.4 to 3.5m long
- C13 connector
- Country-specific connectors
Especificaciones
Pierce Power System, myECL Imager | |
94.48 to 137 in. | |
Black 2.5 m power cord | |
Protein biology, protein gel electrophoresis, protein assays and analysis, western blotting | |
1 Cord |
Power Cord | |
2.4 to 3.5 m | |
Black | |
Replacement of myECL Imager and Pierce G2 Fast Blotter accessory |