Learn More
Invitrogen™ Power Blotter System
Consiga una transferencia semiseca de proteínas rápida y eficiente con el sistema Invitrogen™ Power Blotter.
Marca: Invitrogen™ PB0012
2757.55 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 10.20000kg
Includes: Casete Invitrogen Power Blotter, sistema de alimentación Invitrogen Power
Descripción
El sistema Invitrogen™ Power Blotter está diseñado específicamente para la transferencia semiseca rápida de proteínas de geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a membranas de nitrocelulosa o PVDF en un periodo de entre 5 y 12 minutos. El sistema Power Blotter incluye una fuente de alimentación integrada optimizada para permitir una transferencia de proteínas uniforme y de alta eficiencia.
El casete Power Blotter permite la transferencia simultánea de geles. La estación Power Blotter tiene una interfaz de pantalla táctil LCD en color fácil de usar con métodos de transferencia preprogramados para diferentes números y tamaños de geles y rango de pesos moleculares de proteínas. La función de programación de «tacto fácil» permite crear, guardar y ejecutar rápidamente ajustes de transferencia personalizados.
El sistema Power Blotter logra una transferencia muy eficiente en 7 minutos cuando se utiliza con pilas de transferencia Power Blotter Select o en 10 minutos con el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step. El instrumento también es eficaz con los protocolos de transferencia semiseca estándar en un periodo de entre 30 y 60 minutos con el tampón Towbin tradicional.
Características:
- Eficaz: alta eficiencia de transferencia con una amplia gama de tamaños de proteína en comparación con los métodos convencionales de transferencia semiseca o húmeda (cubeta)
- Rápido: transferencia en un periodo de entre 5 y 12 minutos cuando se utiliza con las pilas de transferencia Power Blotter Select o con el tampón de transferencia Power Blotter 1-Step
- Fuente de alimentación integrada: integración perfecta entre la unidad de control y el casete; sin necesidad de fuente de alimentación externa
- Programación de «tacto fácil»: prácticos métodos de transferencia preprogramados o para crear, guardar y ejecutar métodos de transferencia personalizados
- Flexible: transferencia simultánea
- Versátil: compatible con las pilas de transferencia Power Blotter Select, el tampón de transferencia Pierce 1-Step para programas de transferencia rápida o el tampón de transferencia Towbin para métodos de transferencia semiseca convencionales
Especificaciones
• Estación Power Blotter • Casete Power Blotter |
|
Nitrocelulosa, PVDF | |
Power Blotter | |
Sistema blotter |
Inmunotransferencia (Western Blotting) | |
Semiseca | |
1 geles tamaño midi o 2 geles tamaño mini | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.