Learn More
Invitrogen™ Power Blotter 1-Step™ Transfer Buffer (5X)
Tampón de transferencia optimizado para realizar una transferencia semiseca rápida de proteínas a membranas de nitrocelulosa o PVDF que utilizan el sistema Invitrogen Power Blotter
117.00€ - 349.00€
Especificaciones
Línea de productos | 1-Step™ |
---|---|
Tipo | Tampón de transferencia |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15806172
|
Invitrogen™
PB7100 |
250 mL |
117.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15816172
|
Invitrogen™
PB7300 |
1 L |
349.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El tampón de transferencia 1-Step™ del sistema de inmunotransferencia Invitrogen Power Blotter está diseñado para la transferencia rápida semiseca de proteínas de geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) a nitrocelulosa o membranas de PVDF con el sistema de inmunotransferencia Invitrogen Power Blotter. La transferencia es compatible con los métodos de detección más utilizados como tinción, quimioluminiscencia o fluorescencia. Logra una transferencia eficaz de proteínas de gel a membrana en un plazo de entre 5 y 12 minutos con una eficacia similar a las técnicas de Western blot convencionales.
Al aumentar la corriente, se logra una excelente eficacia de transferencia en bastante menos tiempo si se compara con los métodos convencionales. El amperaje se mantiene a una velocidad constante en función del área de superficie de las pilas de transferencia (de ∼ 22 a 23 mA/cm2) y la tensión se limita a 25 V. Compatible con otros dispositivos de transferencia semiseca de proteínas cuando se combina con una fuente de alimentación de alta corriente adecuada.
- Rápido: la formulación de fuerza iónica alta permite la transferencia de proteínas en un plazo de entre 5 y 12 minutos si se utiliza con sistemas compatibles de inmunotransferencia rápida en semiseco.
- Optimizado: diseñado para un rendimiento perfecto y fiable con el sistema de inmunotransferencia Power Blotter.
- Compatible: eficaz con otros dispositivos de transferencia en semiseco equipados con una fuente de alimentación de alta corriente adecuada.
- Económico: permite prescindir de los consumibles especiales y costosos que necesitan otros dispositivos de transferencia rápida en semiseco.
Especificaciones
1-Step™ | |
Tampón de transferencia | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.