Learn More
Thermo Scientific™ Partículas recubiertas de estreptavidina Power-Bind™
Vincule una gran variedad de ligandos biotinilados, incluidos ADN, ARN, oligonucleótidos, anticuerpos y proteínas mediante partículas recubiertas de estreptavidina Thermo Scientific™ Power-Bind.
182.00€ - 6435.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Incluye certificado de análisis |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
Descripción | Partículas recubiertas de estreptavidina Power-Bind |
Color | Blanco o incoloro |
Para utilizar con (aplicación) | Unión de ligandos biotinilados, Ensayos de diagnóstico |
Código de producto | Marca | Cantidad | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11894982
|
Thermo Scientific™
29000701010150 |
5 mL | 0,3 μm |
705.00€
5 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11804992
|
Thermo Scientific™
29000701010350 |
100 mL | 0,3 μm |
6435.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11814992
|
Thermo Scientific™
29000701011150 |
1 ml | 0,3 μm |
182.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11824992
|
Thermo Scientific™
29001801010150 |
5 mL | 0,85 μm |
460.00€
5 ml |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11834992
|
Thermo Scientific™
29001801010350 |
100 mL | 0,85 μm |
6435.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11844992
|
Thermo Scientific™
29001801011150 |
1 ml | 0,85 μm |
182.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Vincule una gran variedad de ligandos biotinilados, incluidos ADN, ARN, oligonucleótidos, anticuerpos y proteínas mediante partículas recubiertas de estreptavidina Thermo Scientific™ Power-Bind. Las partículas poseen unas capacidades de unión de biotina muy elevadas y estables, y son la respuesta a las inquietudes de los fabricantes de kits de pruebas diagnósticas y los investigadores de ácidos nucleicos. Las micropartículas reducen los efectos de las matrices de suero y mejoran la exactitud del ensayo, con lo que se obtiene una baja unión inespecífica de proteínas del suero y otras sustancias interferentes.
Hace ya tiempo que las micropartículas se emplean como soporte de fase sólida en diversos inmunoanálisis y purificaciones por afinidad; sin embargo, ha resultado muy difícil conseguir una unión de los ligandos de fase sólida estable y de alta actividad. Los compuestos biotinilados consiguen unirse de manera estable a las partículas recubiertas de estreptavidina Power-Bind tras una sencilla incubación en tampón debido a la alta afinidad de la interacción entre la biotina y la estreptavidina. Las partículas también funcionan como un espaciador, lo cual mejora la actividad específica del ligando unido. Las suspensiones de partículas no magnéticas monodispersas con estreptavidina se adhieren covalentemente a la superficie de manera muy activa.Características:
- Fabricados en partículas modificadas con carboxilo de 0,3 μm o 0,8 μm Thermo Scientific™ OptiLink™
- Alta capacidad de unión con biotina
- Muy estable, larga vida útil
- Simplifica el proceso de unión de ligandos a partículas
- Combina las ventajas de una gran área de superficie con una unión sencilla con una alta afinidad y una elevada actividad específica
- Excelente para ensayos quimioluminiscentes, captura de ligando biotinado, así como para aplicaciones de biología molecular, inmunoensayo o preparación de muestras
Ventajas:
- Constante de disociación (Kd = 10-15 molar), sencillos protocolos de unión en un solo paso para ligandos biotinilados
- La alta actividad de los ligandos unidos a la superficie puede resolver fácilmente problemas de acoplamiento difíciles
- Reacciones simples de biotinilación acuosa
- Bajas interacciones inespecíficas (superficie de las micropartículas bloqueada)
- Partículas de gran movilidad para aplicaciones de membrana
- Puede usarse en formatos de EIA con sistemas de detección enzimáticos/biotina
- Efecto espaciador favorable de la molécula de estreptavidina
- Diámetro de 0,3 μm o 0,8 μm para aplicaciones con distintos requisitos
Recomendado para:
- Gránulos no magnéticos universales para el acoplamiento de ligandos específicos
- Aplicaciones de diagnóstico clínico y biología molecular
Especificaciones
Incluye certificado de análisis | |
Partículas recubiertas de estreptavidina Power-Bind | |
Unión de ligandos biotinilados, Ensayos de diagnóstico | |
Partículas especializadas | |
0,05 % azida sódica | |
Ofrecemos partículas magnéticas recubiertas de estreptavidina Power-Bind en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud. |
De 2 °C a 8 °C | |
Blanco o incoloro | |
Poliestireno | |
Prospecto y certificado de análisis | |
Las muestras de evaluación Power-Bind se suministran en frascos de 1 ml con un 1 % de sólidos (10 mg/ml). Seleccione lotes individuales para evaluar. | |
Guanidinio-tiocianato; DMF y DMSO al 100 %; entornos de ultrasonidos; ciclos de temperatura de PCR |