Learn More
Estándar de punto de fluidez IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (-30,5 °C) con certificación UKAS ISO 17034 250 ml, Paragon Scientific™
Materiales de referencia certificados de punto de fluidez para la verificación de instrumentos de laboratorio utilizados en el análisis de petróleo y productos derivados para comprobar el punto de fluidez de acuerdo con IP 15, ASTM D97, NFT 60-105.
Marca: Paragon Scientific CRMU-PPGO
Detalles adicionales : CAS : 68334-30-5 Peso : 0.20000kg Transport : UN number : 1202 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
- Certificado conforme a ISO 17034 y homologación UKAS por medio de un estudio interlaboratorio de método específico.
- Totalmente trazable según las normas internacionales.
- Se suministra con MSDS.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
- Doce meses de vida útil.
- Fabricado en el Reino Unido
Certifications
Valores nominales citados
Especificaciones
UN 1202 |
Seguridad y manipulación
- CRMU-PPGO
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P331-NO provocar el vómito.
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.