Learn More
Fosfato de potasio monobásico (cristales blancos), Fisher BioReagents
Catalog Number p-27965
27.90 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
7778-77-0
H2KO4P
136.08
MFCD00011401 MFCD00147253
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
516951
CHEBI:63036
[K+].OP(O)([O-])=O
7778-77-0
H2KO4P
136.08
MFCD00011401 MFCD00147253
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
516951
CHEBI:63036
[K+].OP(O)([O-])=O
Esta sal de potasio se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate Monobasic
Punto de fusión 253 °C
Color Blanco
pH 4,5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Índice Merck 15, 7780
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Identificación Pass Test
Pérdida por secado 0.2% max.
Envase Frasco de vidrio
Información de descomposición >250°C