Learn More
Nitrito de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046146
16.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7758-09-0
KNO2
85.10
MFCD00011408
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
516910
[K+].[O-]N=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7758-09-0
KNO2
85.10
MFCD00011408
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
516910
[K+].[O-]N=O
Potassium nitrite is used as a food preservative, paint and coating additives and analytical reagent. It is used as a strong oxidizing agent as well as involved in the preparation of heat transfer salts. In addition, it is employed as corrosion inhibitors and anti-scaling agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrito de potasio se utiliza como conservante de alimentos, aditivo de pintura y recubrimiento y reactivo analítico. Se utiliza como agente oxidante fuerte y participa en la preparación de sales de transferencia de calor. Además, se emplea como inhibidor de la corrosión y agente antiincrustante.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y amoníaco.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes reductores fuertes, metales en polvo, materiales combustibles, cianuros, sales de amonio y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium nitrite
Punto de fusión 350°C (decomposition)
pH 7.0 to 10.0
Cantidad 100 g
Número UN UN1488
Índice Merck 14,7649
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ammonia.
Nombre IUPAC nitrito de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 85.11
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.915