Learn More
Potassium nitrate, ReagentPlus™, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium nitrate |
Cantidad | 500 g |
Número UN | UN1486 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.1g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | ReagentPlus™ |