Learn More
Mettler Toledo™ Kit de membrana de media celda DX serie ISE: DX239-K+
Para ISE de potasio.
Marca: Mettler Toledo™ 51340010
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Includes: Membrana, solución electrolítica, anillo de identificación (anillo de ID) y funda de adaptador que encaja en cualquier soporte de titulación Mettler Toledo
Descripción
Monte la membrana en el eje de su semicelda ISE y tendrá un nuevo ISE.
- Ión de medición: K+
- Rango de medida: 1 a 1 × 10-6 mol/l
- Escala de temperatura: de 0° a 50 °C
- Intervalo de pH óptimo: de 2 a 12
- Tipo de membrana: Polímero
- Material del eje: POM/PVC
- Electrolito para electrodo de referencia: 2 mol/l de MgSO4
- Solución de ISA: 0,5 mol/l MgSO4
Especificaciones
En ISE de potasio de oro | |
Membrana: polímero; cuerpo; POM/PVC | |
0,5 mol/l de MgSO4 (ISA) | |
1 a 1 × 10-6 mol/l |
Kit de membrana de potasio | |
De 0 °C a 50 °C | |
De 2 a 12 |