Learn More
Yoduro de potasio, puriss. p.a., react. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,5 %, Honeywell Fluka™
74.83 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Iodide |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | KI |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Presión de vapor | 1mmHg (745°C) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium iodide