Learn More
Solución de hidróxido de potasio, 1 M (1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
27.97 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 Ampule
Descripción
Para análisis volumétricos
Especificaciones
Color | Incolora |
Número MDL | 3553 |
Cantidad | 1 Ampule |
Envase | Ampolla |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium hydroxide, 1N solution in water
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.