Learn More
Hidróxido de potasio, solución al 50 % aprox. en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10493165
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydroxide
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Fórmula molecular HKO
Fórmula lineal KOH
Número MDL MFCD00003553
Densidad 1.3260g/mL
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 2.5 kg
SMILES [OH-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 56.11
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.326