Learn More
Hidróxido de potasio, solución de 1N en etanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 429091000
13.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.08600kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Código de producto. 10713722
  • 20.30€ / 100 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Potassium hydroxide
78.0°C
-117.0°C
KOH
0.950 to 1.050N
15, 7761
Solubility in water: soluble.
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potasio;hidróxido
12°C
CHEBI:32035
Frasco de vidrio AcroSeal™
Líquido
De incoloro a amarillo
1310-58-3,64-17-5
HKO
MFCD00003553
0.8600g/mL
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
100 mL
[OH-].[K+]
56.11
14797
56.11
0.86
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide, 1N solution in ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Indicada para fabricación y uso en el laboratorio. No indicada para uso en bebidas