Learn More
Potassium Dichromate, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Envase:
Poly bottle
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium dichromate |
Punto de fusión | 398°c |
Color | Orange |
pH | 3.5 (at 20°C) |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | K2Cr2O7 |
Número UN | UN3086 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.18g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Olor | Odorless |