Learn More
MP Biomedicals Potassium Deficient Diet, Powder
Potassium deficient diet - low in potassium.
2898.04€
Especificaciones
Tipo de producto | Animal Diet |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | Yes |
Formato | Powder |
Esterilidad | Non-sterile |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11482921
|
MP Biomedicals
0296018850 |
50 kg |
2898.04€
50 Kg |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Potassium deficient diet
- Low in potassium
Especificaciones
Animal Diet | |
Yes | |
Non-sterile | |
1 ft. |
Autoclavable | |
Powder | |
Refrigerated | |
0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.