Learn More
Cianuro de potasio, granulado, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Cyanide |
CAS | 151-50-8 |
Forma física | Granular |
Cantidad | 2.5 kg |
Fórmula molecular | CKN |
Sinónimo | potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french |
Clave InChI | NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [C-]#N.[K+] |
Nombre IUPAC | potasio; cianuro |
Peso molecular (g/mol) | 65.116 |