Learn More
Cloruro potásico, 0,005 M, estándar de conductividad, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052151
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
4873
CHEBI:32588
potasio;cloruro
[Cl-].[K+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
4873
CHEBI:32588
potasio;cloruro
[Cl-].[K+]
Potassium chloride 0.0005M solution is used as conductive standard and as electrolyte in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium chloride Conductivity Standard
Concentración 0.005M
Nombre de nota 718μmho at 25°C
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Olor Odorless
Solubilidad Miscible with water
Forma física Líquida