Learn More
Solución de bis(trimetilsilil)amida de potasio, 0,5 M en tolueno, + 99,4 %, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 418238000
Informations supplémentaires : CAS : 40949-94-8 Peso : 0.70400kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : I
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Potassium bis(trimethylsilyl)amide | |
0.5M solution in toluene | |
C6H18KNSi2 | |
MFCD00010330 | |
0.8760g/mL | |
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N | |
potasio; bis(trimetilsilil)azanida | |
3251421 | |
0.6 to 0.8M (Total base) | |
800 mL |
Amarillo | |
40949-94-8,108-88-3 | |
[(CH3)3Si]2NK | |
0.6 to 0.8M (Total base) | |
potassium bis trimethylsilyl amide, khmds, potassium hexamethyldisilazide, hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis trimethylsilyl azanide, potassium bis trimethylsilyl amide 1m sol. in thf, potassiumbis trimethylsilyl amide, hexamethyldislazane potassium salt, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis-trimethylsilylamide | |
C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[K+] | |
199.485 | |
199.49 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
Líquido |
Sécurité et traitement
- Potassium bis(trimethylsilyl)amide, 0.7M (15 wt.%) solution in toluene
Mention d'avertissement
- Peligro
Catégorie de danger
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Conseils de prudence
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.