Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ MabCapture™ A Select Resin
La resina de purificación de anticuerpos monoclonales MabCapture A Select proporciona una alta unión dinámica con bajas velocidades de flujos lineales y mantiene una capacidad de unión superior con velocidades de flujos lineales altas.
566.00€ - 2080.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C). |
---|---|
Formato | Poros Bead |
Línea de productos | POROS™ |
Diana de purificación | Anticuerpos de IgG, anticuerpos de Ig |
Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15682135
|
Thermo Scientific™
82079 |
5 mL |
566.00€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15692135
|
Thermo Scientific™
82080 |
15 ml | |||||||
15602145
|
Thermo Scientific™
82081 |
50 mL |
2080.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La POROS™ MabCapture™ A Select Resin es una nueva resina de cromatografía de proteína A de alto rendimiento y precio más bajo, que combina las mejoras anteriores de MabCapture A con nuestro propio ligando de proteína A, lo que permite el mismo rendimiento de purificación de alto rendimiento con una reducción significativa en el precio respecto a la mayoría de resinas de cromatografía de proteína A. Estos avances proporcionan una resina de purificación de anticuerpos monoclonales que muestra un alto rendimiento de unión dinámica a bajas velocidades de flujo lineal y mantiene una capacidad de unión superior a altas velocidades de flujo lineal cuando otros productos de medios de cromatografía no funcionan correctamente.
- Mantenga una alta capacidad de unión dinámica a velocidades de flujo lineales de más de 700 cm/h.
- Diseñe procesos con mayor flexibilidad (alturas de lecho más cortas, velocidades de flujo más rápidas, o ambas) gracias a una eficacia mejorada en la unión de anticuerpos.
- Obtenga la mayor capacidad de unión dinámica para anticuerpos frente a resinas de proteína A a base de agarosa o sílice convencionales.
- Realice la purificación para IgG policlonal de suero humano, de conejo, mono, ratón, cerdo, perro o gato.
- Limpie y desinfecte con los agentes estándares de hidróxido de sodio utilizados para otros productos de cromatografía.
- Materialice importantes aumentos en la productividad de los procesos y reduzca los cuellos de botella en los flujo de datos.
La molécula de proteína A contiene cinco sitios de unión de alta afinidad capaces de unirse a la porción Fc de anticuerpos. Comparada con la proteína G, la proteína A tiene la mayor capacidad de unión a las subclases de IgG de conejos, cerdos, perros y gatos. La proteína A tiene también una mayor capacidad de unión con la IgG humana, con la excepción de IgG3, con la que se une de forma débil. Además, la proteína A se une débilmente a la IgG1 de ratón y no se recomienda para la mayoría de aplicaciones con ese isotipo de anticuerpo. La molécula de proteína A también tiene mayor estabilidad que la proteína G. La proteína A es estable al calor y retiene su conformación original cuando se expone a reactivos de desnaturalización como 4 M de urea, 4 M de tiocianato y 6 M de clorhidrato de guanidina.
El desarrollo de anticuerpos monoclonales humanizados ha continuado impulsando el crecimiento del mercado bioterapéutico. La respuesta a la demanda terapéutica de anticuerpos monoclonales ha llevado a importantes mejoras en los sistemas de expresión basados en células que se utilizan para fabricar estas proteínas.
En consecuencia, estas mejoras han movido el cuello de botella del procesamiento desde la expresión celular previa a la purificación de flujo posterior. La cromatografía de proteína A, que se utiliza como el paso primario de la cromatografía de captura en la mayoría de las plataformas de procesos de anticuerpos, se suele considerar el mayor cuello de botella del proceso debido a las bajas tasas de flujo y los largos tiempos de residencia necesarios para el funcionamiento eficaz de la resina de cromatografía de proteína A convencional. La resina de cromatografía POROS MabCapture Select ofrece la capacidad, eficiencia y flexibilidad necesarias para mejorar la plataforma de purificación posterior, lo que se traduce en importantes aumentos en la productividad de los procesos y en la fabricación de anticuerpos.
Especificaciones
Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C). | |
POROS™ | |
Hielo húmedo | |
Resina A Select | |
Purificación de IgG |
Poros Bead | |
Anticuerpos de IgG, anticuerpos de Ig | |
Proteína A | |
Proteína A |