Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ HQ 50 μm Strong Anion Exchange Resin
POROS XQ es una resina de alta capacidad y resolución, y tolerante a la sal que permite una capacidad de unión dinámica >140 mg/ml al tiempo que proporciona un rendimiento de separación excepcional
191.00€ - 646.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C). |
---|---|
Formato | Poros Bead |
Línea de productos | POROS™ |
Diana de purificación | proteína |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Alertas:
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15662135
|
Thermo Scientific™
82077 |
10 mL |
191.00€
10 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15672135
|
Thermo Scientific™
82078 |
50 mL |
646.00€
50 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las resinas POROS™ de 50 micras están disponibles para aplicaciones de baja presión, incluido el bioprocesamiento posterior a gran escala. La resina POROS HQ se basa en un grupo funcional de polietilenimina cuaternizada que proporciona una resina de cromatografía de perfusión Perfusion Chromatography™ de alta capacidad diseñada para la separación y purificación de biomoléculas.
- Mayor productividad: alto rendimiento y alta capacidad dinámica gracias a la cromatografía de perfusión.
- Estabilidad química: permite una limpieza y una desinfección intensivas.
- Acceso a biomoléculas mejorado: proporcionado a través de poros grandes, que oscilan entre 500-10.000 Å.
- Partículas de poliestirenedivinilbenceno: producen una matriz robusta y fácil de empaquetar.
- Desarrolle mejores métodos de separación en menos tiempo: la velocidad de la tecnología Perfusion Chromatography reduce semanas de experimentación a solo unas pocas horas de trabajo, por lo que el usuario dispondrá de mucho tiempo para explorar todas las variables de su separación.
Reduzca el tiempo de preparación de muestras
Puede sustituir muchos pasos de preparación de muestras gracias a la tecnología Perfusion Chromatography de alta velocidad. Por ejemplo, la diálisis de grandes volúmenes de material puede sustituirse por un procesamiento de flujo elevado de la muestra diluida. La elución en un pequeño volumen de tampón nuevo logra tanto el intercambio como la concentración de tampón.
Cree ensayos nuevos para un análisis más eficiente
La tecnología Perfusion Chromatography no se limita a los modos de separación estándares. Tanto las enzimas como los ligandos de afinidad se pueden inmovilizar en medios POROS. Ya que se pueden combinar la digestión de proteínas en columna rápidas con inmunoensayos en columna rápidos y separaciones cromatográficas, podrá crear ensayos completamente nuevos con un potencial ilimitado.
Alta capacidad, alta resolución y alta velocidad
A diferencia de los medios de cromatografía convencionales, las partículas de resina de cromatografía de perfusión POROS tienen dos tipos de poros discretos. Los grandes “poros” permiten que el flujo de convección se produzca a través de las propias partículas, ya que transportan rápidamente las moléculas de muestra a los poros “difusores” interiores. Al reducir la distancia sobre la que debe producirse la difusión, también se reduce el tiempo necesario para que las moléculas de muestra interactúen con los sitios de unión interiores. Esto elimina los límites de difusión y hace que las velocidades de flujo se puedan aumentar sustancialmente sin que afecte a la resolución ni la capacidad. Las separaciones se pueden lograr con entre 1000 y 5000 cm/h, frente a los 50 a 360 cm/h para resinas convencionales.
Especificaciones
Almacenar en refrigerador (entre 2 y 8 °C). | |
POROS™ | |
Temperatura ambiente | |
Resina de intercambio aniónico fuerte HQ | |
Separación y purificación de biomoléculas |
Poros Bead | |
proteína | |
Polietilenimina cuaternizada | |
Polietilenimina cuaternizada |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.