Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de fusión de perfil alto de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de fusión de perfil alto de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
7.10€ - 20.56€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10201301
|
Haldenwanger™
79C/4 |
85mL |
20.56€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10569601
|
Haldenwanger™
L 79C/0/STEMPE |
15mL |
8.06€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10323271
|
Haldenwanger™
L 79C/1/STEMPE |
24mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1000 ml y de mayor tamaño están acristalados, salvo la base exterior
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Porcelana | |
Crisol de fusión |