Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de perfil alto de porcelana
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de perfil alto de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
Marca:  Haldenwanger™ 79C/2
3.08 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21637" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03330kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12045083
  • 11.30€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Especificaciones
Especificaciones
Porcelana
40mm
Crisol de fusión
40 ml
51mm