Learn More
Haldenwanger™ Embudo Hirsch de porcelana
Diseñadas con porcelana acristalada para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Los embudos de porcelana Hirsch Haldenwanger™ son una opción excelente para una filtración rápida.
48.87€ - 49.40€
Especificaciones
Tipo de producto | Embudo Hirsch |
---|---|
Material | Porcelana |
Cantidad | Paquete de 1 |
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro de la placa (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro de la placa (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10643371
|
Haldenwanger™
126/000 |
Tamaño: 000 | 15 mm | 52 mm | 74 mm |
48.87€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10485821
|
Haldenwanger™
126/00 |
Tamaño: 00 | 27 mm | 72 mm | 102 mm |
49.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Lados inclinados
- Se utiliza para filtrar pequeñas cantidades
- Placa de filtro fija y perforada
Especificaciones
Embudo Hirsch | |
Porcelana | |
Paquete de 1 |