Learn More
Haldenwanger™ Embudo Hirsch de porcelana
With perforated fixed filter plate
36.84€ - 38.80€
Especificaciones
Material | Porcelana |
---|---|
Incluye | Con placa de filtro fija |
Cantidad | 1Cada una |
Tipo de producto | Embudo Hirsch |
Código de producto | Marca | Diámetro de la placa (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la placa (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10717211
|
Haldenwanger™
126/5/0 |
9 mm | 45 mm |
36.84€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12388567
|
Haldenwanger™
126/4/0A |
13 mm |
38.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10190131
|
Haldenwanger™
126/4/0 |
11 mm | 56 mm |
38.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
With perforated fixed filter plate.Especificaciones
Porcelana | |
Con placa de filtro fija | |
1Cada una | |
Embudo Hirsch |